Fontos dokumentumok
175978
Benzene-D6
99 atom % D
Szinonimák:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99.00%
Forma
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
sűrűség
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2H NMR study of dynamics of benzene-d6 interacting with humic and fulvic acids.: This study examines the interactions of benzene-d6 with humic and fulvic acids using deuterium NMR, highlighting the compound′s utility in probing the structure and dynamics of natural organic matter in environmental contexts (Nanny et al., 2011).
- Separation of benzene and deuterated benzenes by reversed-phase and recycle liquid chromatography using monolithic capillary columns.: This research demonstrates the effective separation of benzene-d6 from its isotopologues using advanced chromatographic techniques, contributing to methodologies in analytical chemistry for precise isotopic analysis (Lim et al., 2004).
- Structure-function relationships in high-density docosylsilane bonded stationary phases by Raman spectroscopy and comparison to octadecylsilane bonded stationary phases: effects of aromatic compounds.: The interaction of benzene-d6 with various stationary phases is analyzed, providing insights into the molecular interactions that influence chromatographic separations (Liao & Pemberton, 2008).
- Reaction of molecular oxygen with a Pd(II)-hydride to produce a Pd(II)-hydroperoxide: experimental evidence for an HX-reductive-elimination pathway.: This study uses benzene-d6 in experimental setups to elucidate mechanisms of oxygen interaction with Pd(II)-hydride complexes, significant in catalytic oxidation processes (Konnick & Stahl, 2008).
- Quantitative analysis of benzene by selected ion monitoring/gas chromatography/mass spectrometry.: Benzene-d6 is used as an internal standard to develop a highly precise method for quantifying benzene, crucial for environmental monitoring and industrial hygiene (Gruenke et al., 1986).
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?