Merck
364630
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-d14
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5C6D4C6D5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
212-213 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+14
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Alkalmazás
May be used as an analytical standard
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Victoria A Sannikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(2), 505-516 (2018-12-20)
Magnetic field-affected reaction yield (MARY) spectroscopy is a spin chemistry technique for detecting short-lived radical ions. Having sensitivity to transient species with lifetimes as short as nanoseconds, MARY spectroscopy usually does not provide detailed information on their magnetic resonance parameters
Noriatsu Ozaki et al.
Water research, 80, 337-345 (2015-06-01)
The loading and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were measured and estimated in a wastewater treatment plant in a separated sewer system in a suburban area of Japan. The influent 16 PAHs concentration was 219 ± 210 ng L(-1)