Fontos dokumentumok
236373
Dibenzofuran
98%
Szinonimák:
Diphenylene oxide
Teszt
98%
Forma
solid
bp
154-155 °C/20 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
oldhatóság
acetic acid: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)oc3ccccc23
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?