Merck
757225
Sigma-Aldrich
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4O2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
274-277 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Cc1cc2sc(C=O)cc2s1
InChI
1S/C8H4O2S2/c9-3-5-1-7-8(11-5)2-6(4-10)12-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBKNFAFBINVTOP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This molecule has been used in the synthesis of novel metal-free organic dyes for Dye-Sensitized Solar Cells reaching conversion efficiencies of 6.23%.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Niklas Keller et al.
Nanoscale, 11(48), 23338-23345 (2019-12-04)
Covalent organic frameworks (COFs), consisting of covalently connected organic building units, combine attractive features such as crystallinity, open porosity and widely tunable physical properties. For optoelectronic applications, the incorporation of heteroatoms into a 2D COF has the potential to yield
Shao-Lu Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 26(26), 2792-2794 (2006-10-03)
Two novel metal-free organic dyes containing thienothiophene and thiophene segments have been synthesized. Nano-crystalline TiO2 dye-sensitized solar cells were fabricated using these dyes as light-harvesting sensitizers, and a high solar energy-to-electricity conversion efficiency of 6.23% was achieved.