Merck
486701
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-15N, 15N Labeled Boc-Gly-OH, 15N Labeled N-(tert-butoxycarbonyl)glycine, Glycine-15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Lineáris képlet:
Boc-15NHCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRPJIFMKZZEXLR-VJJZLTLGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)