Merck
359653
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
≥97%
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.29
Beilstein:
1711700
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
optikai aktivitás
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
66-69 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)