Merck
609323
Sigma-Aldrich
Nitric-15N acid solution
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
H15NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
koncentráció
~10 N in H2O
bp
120.5 °C
sűrűség
1.422 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)