Merck
425443
Sigma-Aldrich
Benzamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CO15NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
125-128 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)