Merck
609056
Sigma-Aldrich
β-Alanine-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Szinonimák:
3-Aminopropionic acid-15N
About This Item
Lineáris képlet:
H215NCH2CH2CO2H
Molekulatömeg:
90.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)