793213
Reagent Alcohol
70%
Szinonimák:
Ethanol, Ethyl alcohol, EtOH
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Minőségi szint
form
liquid
robbanási határérték
3.1-27.7 % (lit.)
koncentráció
70%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
Adó- és engedélyinformáció
Sales restrictions may apply
Alkalmazás
- The SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) procedure for the selection of aptamers.
- The study of the morphology of mitochondria in dopaminergic neurites of mice.
Kiszerelés
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
Komponensek
Egyéb megjegyzések
The letterhead approval is not required by Sigma-Aldrich for the 4x1GA unit size.
Link to Letterhead Example:
cserealkatrész
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sejtszámlálási protokoll hemocitométerrel a sejtek életképességének ellenőrzésére. Fedezzen fel más sejtszámláló eszközöket, például a Scepter™ 3.0 sejtszámlálót.
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Áttekintés a megfelelő sejtkultúra-laboratóriumi biztonság fenntartásáról, beleértve a laboratóriumi kockázatértékelés, a felületi fertőtlenítés, a biológiai veszélyek és a hulladékok eltávolításának lépéseit. Ingyenes ECACC kézikönyv letöltése.
Protocols
Cell culture protocol for proper aseptic technique to maintain a sterile environment and to prevent cell culture contamination. Free ECACC handbook download.
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.