Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.615 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1C
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-11-5-3-4-6-12(11)10(9)2/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)