Fontos dokumentumok
T19607
1,2,4,5-Tetramethylbenzene
98%
Szinonimák:
Durene, 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 140 °C)
Teszt
98%
mp
76-80 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(C)cc1C
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?