Fontos dokumentumok
D170305
1,4-Dimethylnaphthalene
95%
Szinonimák:
1,4-Dimethylnaphthalene
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.613 (lit.)
bp
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?