Merck
71742
Sigma-Aldrich
Sodium methanethiolate
technical, ≥90% (RT)
Szinonimák:
Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.09
Beilstein:
3592983
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (RT)
Forma
solid
SMILES string
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
Strong nucleophile used for the synthesis of methyl aryl sulfides from halo-arenes; Alkanethiolates are efficient reagents for SN2 dealkylation of esters and aryl ethers
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 3859-3859 (1977)
D. Chianelli et al.
Synthesis, 475-475 (1982)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2642-2642 (1979)
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
Nikolaos Kontoudakis et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 95-102 (2017-06-15)
A variety of techniques have been developed with the ability to measure different forms of metals in wine with the ultimate aim of providing a more accurate indicator of metal induced spoilage of wine. This study was conducted in order