Merck
717991
Sigma-Aldrich
Lithium thioethoxide
80%
Szinonimák:
Lithium ethanethiolate, Lithium ethyl sulfide, Lithium ethyl thiolate, Lithium ethylmercaptide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5LiS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
80%
Forma
solid
mp
316-333 °C
SMILES string
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Microwave-assisted cleavage of aryl methyl ethers
  • Triply thiolate-bridged diiron complexes
  • (+)-batzelladine A and (-)-batzelladine D
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)