Merck
358002
Sigma-Aldrich
(3aR)-(+)-Sclareolide
97%
Szinonimák:
(+)-Norambreinolide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +47°, c = 2% in chloroform
mp
124-126 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
Általános leírás
Sclareolide is a diterpenoid compound mainly used in the perfume industry for its amber like odor.
Alkalmazás
(3aR)-(+)-Sclareolide may be used in the total syntheses of bioactive compounds such as (+)-chloropuupehenone, (+)-chloropuupehenol, cyslabdan, acuminolide and 17-O-acetylacuminolide. It may also be used in the preparation of γ-bicyclohomofarnesal, an ambergris odorant.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Natural sesquiterpenoids.
Fraga BM.
Natural Product Reports, 20(4), 392-413 (2003)
Synthesis and Structural Revision of Cyslabdan.
Ohtawa M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 64(9), 1370-1377 (2016)
Superacid cyclization of homo-and bishomoisoprenoid acids.
Vlad PF, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 27(3), 246-249 (1991)
Synthesis of Acuminolide and 17-O-Acetylacuminolide from (+)-Sclareolide.
Zoretic PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(4), 1156-1161 (1998)
Total syntheses of (+)-chloropuupehenone and (+)-chloropuupehenol and their analogues and evaluation of their bioactivities.
Hua DH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(18), 6065-6078 (2004)