Fontos dokumentumok
14462
(−)-α-Bisabolol
≥93% (GC)
Szinonimák:
(-)-alpha-Bisabolol, (−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
Teszt
≥93% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D -58±5°, neat
törésmutató
n20/D 1.496
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?