Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +110.0 to +130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C1=C/CC\C(C)=C\[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H20O2/c1-10-5-4-6-11(2)9-14-13(8-7-10)12(3)15(16)17-14/h5,9,13-14H,3-4,6-8H2,1-2H3/b10-5+,11-9+/t13-,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRYLQFBHBWLLLL-AHNJNIBGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)