Fontos dokumentumok
I12603
β-Ionone
96%
Szinonimák:
beta-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)