Fontos dokumentumok
C94602
2-Pyridinecarbonitrile
99%
Szinonimák:
2-Cyanopyridine, Picolinonitrile
Teszt
99%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
212-215 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
sűrűség
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?