Merck
299111
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-13C2,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Szinonimák:
13C and D Labeled sodium acetate, Acetic-13C2,2,2,2-d3 acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
13CD313CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
99 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 250.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)