Merck
346861
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.10
Beilstein:
3537455
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −144°, c = 1 in H2O
mp
41-43 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone can be used as a starting material in the preparation of:
  • Partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation.
  • A natural product named (+)-muscarine.
  • 3′-Ethynylthymidine as a possible antiviral agent.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of (+)-muscarine from (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2 (5H)-furanone
Kang KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(42), 8137-8140 (2000)
Bohrisch, J. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 2749-2749 (1993)
Synthesis of 3′-ethynylthymidine, 3′-vinylthymidine and 3′-bromovinylthymidine as potential antiviral agents
Sahlberg C
Tetrahedron Letters, 33(5), 679-682 (1992)
Highly diastereoselective ring chain transformation of butonolides to 5-(a-hydroxyalkyl) pyrazolidin-3-ones
Bohrisch J, et al.
Tetrahedron Letters, 34(17), 2749-2752 (1993)