Merck
360872
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2(5H)-furanone
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.10
Beilstein:
110228
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
105 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES string
COC1=CC(=O)OC1
InChI
1S/C5H6O3/c1-7-4-2-5(6)8-3-4/h2H,3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
4-Methoxy-2(5H)-furanone is a furanone. 4-Methoxy-2(5H)-furanone is isolated from Narthecium asiaticum maxim leave samples and is reported to cause nephrotoxicity in cattle.
Alkalmazás
4-Methoxy-2(5H)-furanone may be used as starting reagent in the synthesis of 5-alkylidene 4-methoxy-2(5H)-furanone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Toward the synthesis of the antibiotic tetrodecamycin.
Paintner FF, et al.
Tetrahedron Letters, 41(51), 9977-9980 (2000)
A Flåøyen et al.
Natural toxins, 7(6), 317-319 (2000-12-21)
Two samples of Narthecium asiaticum Maxim leaves collected in Japan were found to contain 103 microg(-1) and 160 microg g(-1) dry matter of 3-methoxy-2(5H)-furanone respectively. 3-Methoxy-2(5h)-furanone was suggested to be the toxic principle of N. asiaticum causing nephrotoxicity in cattle