Merck
345105
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium bromide solution
1.0 M in tert-butyl methyl ether
Szinonimák:
Bromoethylmagnesium
Méret kiválasztása
100 ML
31 000,00 Ft
31 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
31 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.27
Beilstein:
3587203
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
31 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in tert-butyl methyl ether
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Solution Structure and Magnesium Deposition Electrochemistry of Mixing Alkylmagnesium Halide with Magnesium Sulfonyl Amide/Glyme Solution: This research explores the electrochemical behavior of ethylmagnesium bromide in mixed solutions for magnesium deposition applications (Egashira & Hiratsuka, 2016).
  • Ethyl magnesium bromide as an efficient anionic initiator for controlled polymerization of ε-caprolactone: The article investigates the use of ethylmagnesium bromide as an initiator for the controlled polymerization of ε-caprolactone (Malinová & Brožek, 2014).
  • Room temperature electrodeposition of metallic magnesium from ethylmagnesium bromide in tetrahydrofuran and ionic liquid mixtures: This research focuses on the electrodeposition of metallic magnesium using ethylmagnesium bromide in various solvent mixtures (Chen et al., 2015).
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Janne E Tønder et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1447-1455 (2004-05-12)
Copper mediated allylic substitutions and conjugate additions to geranyl, cinnamyl and allylic indole compounds have been investigated with the aim of finding a method for the creation of the all-carbon quaternary centre present in the natural product lyngbyatoxin A. Reaction
M Wältermann et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 5), 1143-1149 (2000-06-01)
The triacylglycerol (TAG)-accumulating, hydrocarbon-degrading bacterium Rhodococcus opacus strain PD630 and chemically induced storage-deficient mutants derived from this strain were investigated for their capability to accumulate storage lipids in the cytoplasm during cultivation under nitrogen-limiting conditions. Acylglycerols were analysed by matrix-associated
T Nishiyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(12), 1999-2002 (2001-01-06)
The direct alpha-bromination of various ketones using trifluoromethanesulfonic anhydride and Grignard reagent or magnesium bromide in ether gave the corresponding alpha-bromo ketones in moderate to good yields under mild reaction conditions.
F Turon et al.
Lipids, 37(8), 817-821 (2002-10-10)
An analytical procedure was developed for regiodistribution analysis of TAG using alpha-MAG prepared by an ethyl magnesium bromide deacylation. In the present communication, the deacylation procedure is shown to lead to representative alpha-MAG, allowing the composition of the native TAG
R G Xie et al.
Steroids, 55(11), 488-490 (1990-11-01)
The reaction of ethyl magnesium bromide and 17 alpha-ethynylestradiol with formaldehyde in the presence of triethyl phosphate or hexamethylphosphoramide gave the 2- and 4-formyl-17 alpha-ethynylestradiol in high yield. Treatment of the formyl derivatives with an alkaline solution of hydrogen peroxide