Merck
343781
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-d2
98 atom % D
Szinonimák:
2,5-Furandione-3,4-d2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
powder
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1D,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPYJFEHAWHCUMM-QDNHWIQGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)