Merck
591718
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine deuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)3N·DCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Forma
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
Cl[2H].[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZYJELPVAFJOGJ-HMROAWRFSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)