Merck
489077
Sigma-Aldrich
DL-Nicotine-(methyl-d3)
99 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10D3H11N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
törésmutató
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
247 °C/745 mmHg (lit.)
sűrűség
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNICXCGAKADSCV-FIBGUPNXSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Eva K Fischer et al.
Current biology : CB, 29(23), 4145-4151 (2019-11-26)
Parental provisioning of offspring with physiological products (nursing) occurs in many animals, yet little is known about the neuroendocrine basis of nursing in non-mammalian species. Within amphibians, maternal provisioning has evolved multiple times, with mothers of some species feeding unfertilized