Merck
175773
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-d12
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Cyclohexyl alcohol-d12
About This Item
Lineáris képlet:
C6D11OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőznyomás
1 mmHg ( 21 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
robbanási határérték
12.25 %
törésmutató
n20/D 1.4608 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
sűrűség
1.059 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)