Fontos dokumentumok
439061
(−)-Isopulegol
99%
Szinonimák:
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
Teszt
99%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −22°, neat
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Alkalmazás
- 8-arylmenthols by Smiles-Truce rearrangement of aryl sulfonates.,·
- Stereoisomers of 5,9-dimethylpentadecane.
- Octahydro-2H-chromen-4-ol by Prins cyclization with vanillin in the presence of montmorillonite clay as the catalyst.
- p-menthane-3,8,9-triol by catalytic Sharpless dihydroxylation.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?