Merck
342327
Sigma-Aldrich
Tetraamminecopper(II) sulfate monohydrate
98%
Szinonimák:
Ammoniated cupric sulfate monohydrate, Tetraamminecopper(2+) sulfate (1:1) monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(NH3)4SO4·H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.75
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
form
powder and chunks
sűrűség
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
N.N.N.N.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.4H3N.H2O4S.H2O/c;;;;;1-5(2,3)4;/h;4*1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABAHXVHZPFQSDZ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)