Fontos dokumentumok
751944
Copper(II) chloride
powder, 99%
Szinonimák:
Copper dichloride, Cupric chloride
Teszt
99%
form
powder
összetétel
Cl, 51.9-53.5% silver nitrate titration
mp
620 °C (lit.)
sűrűség
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.