Merck
00634
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
puriss., ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (AT)
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤0.005% SO4
≤0.05% free acid (as HCl)
kation nyomok
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate has been used in the preparation of starch cuprate via microwave-assisted cupration of potato starch.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterisation of starch cuprate.
Staroszczyk H.
Food Chemistry, 129(3), 1217-1223 (2011)