Fontos dokumentumok
326666
Palladium
powder, <1 μm, ≥99.9% trace metals basis
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
9.96 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<1 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
sűrűség
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A Novel Photosensitizer Based 450-nm Blue Laser-Mediated Photodynamic Therapy Induces Apoptosis in Colorectal Cancer - in Vitro and in Vivo Study.: This study demonstrates the effectiveness of a 450-nm light source in photodynamic therapy, showing significant apoptosis in colorectal cancer cells both in vitro and in vivo (Zeng J et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.