Merck
12801
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
purum, ≥98%
Szinonimák:
Diammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate, Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Detection of iron in steel
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)