Merck
343196
Sigma-Aldrich
Magnesium silicide
≥99% trace metals basis, −20 mesh
Szinonimák:
Dimagnesium silicide
About This Item
Lineáris képlet:
Mg2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
powder
részecskeméret
−20 mesh
SMILES string
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.