Merck
295795
Sigma-Aldrich
Ethyl bromodifluoroacetate
98%
Szinonimák:
2-Bromo-2,2-difluoroacetic acid ethyl ester, Bromodifluoroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroethaneperoxoate, Ethyl difluorobromoacetate
Méret kiválasztása
5 G
28 700,00 Ft
28 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
28 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
BrCF2COOCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.98
Beilstein:
1906095
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
28 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112 °C/700 mmHg (lit.)
sűrűség
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)(F)Br
InChI
1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl bromodifluoroacetate has been used in the preparation of:
  • substituted ethyl 2′-pyridyldifluoroacetates[1]
  • 4-alkoxymethyl- and 4-aryloxymethyl-3,3-difluoropiperidines[2]
  • α,α-difluoro-β-lactams[3]
  • mono- and difluoromethylated phenanthridine derivatives[4]
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Riccardo Surmont et al.
The Journal of organic chemistry, 75(3), 929-932 (2010-01-07)
Synthetic strategies toward 4-substituted 3,3-difluoropiperidines were evaluated. 4-Alkoxymethyl- and 4-aryloxymethyl-3,3-difluoropiperidines were synthesized via 1,4-addition of ethyl bromodifluoroacetate to 3-substituted acrylonitriles in the presence of copper powder, followed by borane reduction of the cyano substituent, lactamization, and reduction of the lactam.
Atsushi Tarui et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(33), 6484-6489 (2014-07-16)
A practical and highly enantioselective Reformatsky reaction of ethyl bromodifluoroacetate with imines using a cheap and commercially available amino alcohol ligand is described. A variety of α,α-difluoro-β-lactams were obtained in up to 74% yield with high enantioselectivity in excess of
Xiaoyang Sun et al.
Organic letters, 16(11), 2938-2941 (2014-05-23)
A practical and unified strategy has been described for the preparation of mono- and difluoromethylated phenanthridine derivatives using a visible-light-promoted alkylation and decarboxylation sequence from biphenyl isocyanides with ethyl bromofluoroacetate (EBFA) or ethyl bromodifluoroacetate (EBDFA). These reactions could be carried
Copper-mediated reaction of 2-halopyridines with ethyl bromodifluoroacetate.
Ashwood MS, et al.
Tetrahedron Letters, 43(50), 9271-9273 (2002)