Merck
177814
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
99%
Szinonimák:
2,2,2-Trifluoroethyl iodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CH2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.94
Beilstein:
1733201
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőznyomás
3.96 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
54.8 °C (lit.)
sűrűség
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)CI
InChI
1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M P Bouche et al.
Clinical chemistry, 47(2), 281-291 (2001-02-13)
During low-flow or closed-circuit anesthesia with the fluorinated inhalation anesthetic sevoflurane, compound A, an olefinic degradation product with known nephrotoxicity in rats, is generated on contact with alkaline CO(2) adsorbents. To evaluate compound A formation and thus potential sevoflurane toxicity
Apeng Liang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(66), 8273-8275 (2012-07-13)
The cross-coupling reactions of 1,1,1-trifluoro-2-iodoethane with aryl and heteroaryl boronic acid esters have been successfully achieved. The new protocol allows for a convenient introduction of trifluoroethyl groups into a variety of aryl and heteroaryl moieties under mild conditions.
Roberto Morales-Cerrada et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(1), 296-308 (2018-09-20)
Thermal decarbonylation of the acyl compounds [Mn(CO)5 (CORF )] (RF =CF3 , CHF2 , CH2 CF3 , CF2 CH3 ) yielded the corresponding alkyl derivatives [Mn(CO)5 (RF )], some of which have not been previously reported. The compounds were fully