Merck
246107
Sigma-Aldrich
Tribromofluoromethane
98%
Szinonimák:
Fluorotribromomethane
About This Item
Lineáris képlet:
CFBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.72
Beilstein:
1732796
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
mp
−73.6 °C (lit.)
sűrűség
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tribromofluoromethane (fluorotribromomethane) was used in the synthesis of dibromofluoromethyllithium that reacted with an aldehyde or ketone to give fluorinated alcohol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Generation and carbonyl addition reactions of dibromofluoromethyllithium derived from tribromofluoromethane as applied to the stereoselective synthesis of fluoro olefins and 2-bromo-2-fluoro-1, 3-alkanediols.
Shimizu M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 71, 2903-2921 (1998)