Fontos dokumentumok
341134
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane](1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
98%
Szinonimák:
[Rh(dppb)(COD)]BF4
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3)CP(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YESRLRPURJQQBI-ONEVTFJLSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Regioselective hydrogenation of thebaine to synthesize tetrahydrothebaine.
- Enantioselective reductive amination of α-ketoacids with benzylamines to synthesize α-N-benzylamino acids.
- Stereoselective hydrogenation of α-(hydroxymethyl)-acrylate derivatives to synthesize 3-hydroxy-2-methylpropanoates.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?