Fontos dokumentumok
205036
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
NSC 124140, RhCl(PPh3)3, Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) chloride, Wilkinson’s catalyst
Teszt
99.9% trace metals basis
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Catalyst used for many organic reactions including:
- Chemoselective allylic alkylations
- Stoichiometric activation of Si-H bonds and hydrosilylations
- Inter- and intramolecular hydroacylation of alkenes along with a cocatalyst
- Polymerization of diorganostannanes
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.