Fontos dokumentumok
337498
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-iridium(I) hexafluorophosphate
85%
Szinonimák:
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-Ir(I) PF6, Crabtree’s catalyst, Iridium(I) hexafluorophosphate (1,5-Cyclooctadiene)-(pyridine)-(tricyclohexylphosphine) complex, [Ir(cod)(PCy3)(py)]PF6
Teszt
85%
reakcióalkalmasság
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Ir+].c1ccncc1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C2CC=CCCC=C2.C3CCC(CC3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C18H33P.C8H12.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1-2,7-8H,3-6H2;1-5H;;/q;;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
The Crabtree Group developed the [(cod)IrLL']PF6 series of catalysts, where L is a P-donor such as PCy3 and L' and N-donor such as pyridine. These are very active in the hydrogenation of sterically hindered alkenes. The catalyst also shows directing effects as a result of binding of the catalyst to suitable functional groups on the substrate, followed by addition of H2 from the same side of the substrate that the functional group is located. Two versions of the catalyst are available from us one with PF6 and the other with BArF4 counteranion.