Merck
199982
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Szinonimák:
NSC 124140, RhCl(PPh3)3, Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) chloride, Wilkinson’s catalyst
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]3RhCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
925.22
Beilstein:
4581440
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride is used as a decarbonylation reagent and as a cocatalyst in Heck reaction.
Alkalmazás
Hydrosilylation Catalysts
Catalyst used for many organic reactions including:
  • Chemoselective allylic alkylations
  • Stoichiometric activation of Si-H bonds and hydrosilylations
  • Inter- and intramolecular hydroacylation of alkenes along with a cocatalyst
  • Polymerization of diorganostannanes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5075-5075 (1992)
Stereochemistry of tris (triphenylphosphine) rhodium chloride decarbonylation of aldehydes
HM Walborsky et al.
Journal of the American Chemical Society, 93, 5465-5468 (1971)
Palladium (II) acetate- Tris (triphenylphosphine) rhodium (I) chloride: a novel catalytic couple for the intramolecular heck reaction
Donald B
The Journal of Organic Chemistry, 64, 3461-3466 (1999)
Chemical Reviews, 91, 1179-1179 (1991)
Effect of catalytic hydrogenation of cellular lipid and fatty acid on the susceptibility of tumor cells to humoral immune killing.
S I Schlager
Methods in enzymology, 73(Pt B), 191-199 (1981-01-01)
Cikkek
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.