Merck
401684
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetylacetonate
technical grade
Szinonimák:
2,4-Pentanedione lead(II) derivative
About This Item
Lineáris képlet:
Pb(C5H7O2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
405.42
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
form
powder
reakcióalkalmasság
core: lead
reagent type: catalyst
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)