Fontos dokumentumok
520772
Rhodium(III) chloride hydrate
crystalline, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Rhodium trichloride hydrate
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
crystalline
összetétel
Rh, 38-43.5%
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- Rhodium-cobalt (Rh-Co) (a bimetallic catalyst) supported on silica for Fischer−Tropsch (FT) synthesis.
- Rhodium (III) catalyst, N-2-(2,3,4,5 tetramethylcyclopentadienyl)benzyl-(l)-norephedrine rhodium(III) chloride for asymmetric ketone reduction.
- Rh@CTF (covalent triazine frameworks) catalyst for the hydroformylation of 1-octene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?