1420006
USP
Levodopa Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
DL-3-O-Methyldopa, 3-Methoxytyrosine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levodopa
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NC(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFDUUKDQEHURQC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Carbidopa and Levodopa Orally Disintegrating Tablets
- Levodopa
- Carbidopa and Levodopa Tablets
- Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)