Fontos dokumentumok
381667
Diethylenetriaminepentaacetic acid gadolinium(III) dihydrogen salt hydrate
97%
Szinonimák:
Gadopentetic acid
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
129 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Gd+3].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Gd.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;1H2/q;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBUMALASVLVYKI-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?