Merck
517666
Sigma-Aldrich
Samarium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Sm(acac)2
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
447.68 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)