Fontos dokumentumok
325678
Gadolinium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Gadolinium acetate hydrate, Gadolinium triacetate hydrate, Gadolinium(3+) tris(acetate) hydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystalline powder
reakcióalkalmasság
core: gadolinium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Gd](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Gd.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXCUBNRUECGTSC-UHFFFAOYSA-K
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.