Merck
330841
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
99%
Szinonimák:
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Méret kiválasztása
5 G
11 000,00 Ft
11 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
11 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H2F3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
11 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
47-49 °C/60 mmHg (lit.)
sűrűség
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene was used in flow preparation of 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane.[1]
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
James A Newby et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(1), 263-271 (2013-12-18)
Conducting low-temperature organometallic reactions under continuous flow conditions offers the potential to more accurately control exotherms and thus provide more reproducible and scalable processes. Herein, progress towards this goal with regards to the lithium-halogen exchange/borylation reaction is reported. In addition