Merck
730475
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4BrF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.495
sűrűség
1.676 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRTTUKLMUOEXBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.1 °F
Lobbanási pont (C)
76.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)